Få mere at vide
VACUUBRAND™ NT Membranvakuumpumpe: ME2 NT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11818571 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Flowhastighed:
38 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
11818571 38 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11818571 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20730000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til en bred vifte af ikke-ætsende og ikke-fordampende anvendelser. ME-seriens pumper har et ultimativt vakuum på 52 Torr.
Anvender membranvakuumteknologi til fuldstændig tør drift; der er ingen olie at skifte eller overvåge.
  • Minimerer nedetid og serviceomkostninger
  • Unikt design eliminerer kedelig, trial-and-error slaglængde-genkalibrering
  • Individuelt tilgængelige membraner og ventiler forenkler serviceringen
  • Har specielt konstruerede pumpehoveder til høje flowhastigheder ved arbejdsvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 52 Torr
Hestekræfter 0.24 hp
Strømstyrke 1,8 A
Inkluderer Pump, single phase motor, ON/OFF switch, cable with plug and operating manual
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 9,5 x 8,3 x 7,7 tommer. (24,3 x 21 x 19,8 cm)
Materiale Aluminiumslegering hus/hoveddæksel, aluminiumslegering membranklemmeskive, FPM membran/ventil, aluminiumslegering tilslutningsrør, PBT slangedyse, PVC tætningsringe
Model- MIG 2 NT
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 22.4 lb.
Vægt (metrisk) 10.2 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 38 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,7 tommer
Samlet højde (metrisk) 19.8 cm
Samlet længde (engelsk) 9,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 24.3 cm
Samlet bredde (engelsk) 8,3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 21 cm
Pumpetype Vakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 1
Temperatur (engelsk) Min 50°F
Applikationer Til en bred vifte af ikke-ætsende og ikke-fordampende
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 16 psi (inlet), 29 psi (outlet)
Spænding 230 V