Få mere at vide
VACUUBRAND™ ME 1 og ME 1C kompakte vakuumpumper
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3987830 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Model-:
MIG 1C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Model- unitSize
10046308 CEE MIG 1C Hver
1 options
Artikelnummer. 10046308 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20721100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakte pumper til filtrering og SPE
Disse kompakte membranpumper tilbyder en højtydende, brugervenlig løsning— perfekt til enkelt-/flere filtreringer og fastfase-ekstraktion. Begge modeller har robust PTFE-membran og ventiler for øget kemikalieresistens. ME1C har en fuld fluorpolymer flowbane til at håndtere mere aggressive og sure dampe; ME1 har aluminiumshoveder.
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld bænkplads
  • Hvisk stille for at minimere baggrundsstøj i laboratoriet
  • Lang levetid for membranen reducerer vedligeholdelsesrelateret nedetid
  • Topmonteret strømafbryder forenkler betjeningen
  • Fri luftkapacitet: 14L/min.
  • Ultimativt vakuum: 100mbar
  • Valgfri regulatorventil/manometer justerer vakuumniveauet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 75 Torr (100 mbar)
Hestekræfter 0.05 hp
Strømstyrke 0,6 A
Motorhastighed 1500 til 1800
Certificeringer/compliance NRTL
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale PTFE Carbon forstærket hus indsatsdæksel, ETFE hoveddæksel, ETFE Carbon Fiber membran klemmeskive, PTFE membran, PTFE ventiler, PTFE indløb, PTFE udløb
Model- MIG 1C
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 14 l/min.
Til brug med Filtrering og SPE
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 5,7 tommer.
Samlet højde (metrisk) 14.5 cm
Samlet længde (engelsk) 9,7 tommer.
Samlet længde (metrisk) 24.7 cm
Samlet bredde (engelsk) 4,76 tommer.
Pumpetype Vakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Maksimalt tryk 1.1 bar
Spænding 230 V