Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD4C NT+AK SYNCHRO+EK Tørkemi-vakuumsystem
Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
2/2,2 CFM
Beskrivelse
- Tilstrækkelig pumpehastighed også til parallel drift af to udfordrende applikationer
- Separator ved indløbet (AK ), lavet af glas med en beskyttende belægning, tilbageholder partikler og væskedråber
- Kompakt spildevandsdampkondensator
- Kondensator muliggør genvinding af opløsningsmidler, effektiv genanvendelse, aktiv beskyttelse af miljøet
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,1 torr (uden gasballast), 2,3 torr (med gasballast) |
| Hestekræfter | 0.34 hp |
| Strømstyrke | 3 A |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Materiale | ETFE Carbon Fiber hoveddæksel, FFKM ventil, PTFE membran, ECTFE Carbon Fiber ventilhoved, PTFE slange, PBT eller polypropylen indløbspumpeenhed, PET udløbspumpeenhed |
| Model- | MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Vis mere |