Få mere at vide
VACUUBRAND™ MD1C+ AK + EK oliefri kemi-membranvakuumpumpe
Artikelnummer. 10603113 Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
25 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10603113
Brand: VACUUBRAND™ 20696620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fremragende valg til rotationsfordampning og andre laboratorieapplikationer
Velegnet til roterende fordampere til bordplader og kraftig nok til fremragende resultater med opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Ekstremt lav vedligeholdelse, ingen olieskift, ingen olietåge
  • Ultimativt vakuum 1,5 Torr; fri luftkapacitet 25 liter i minuttet
  • Korrosionsbestandighed
  • Med en integreret gasballast for at give ensartet pumpeydelse med kondenserede dampe
  • Tilføjer genvinding af opløsningsmidler, herunder en emissionskondensator; kompakt tre-trins design er velegnet til bordplade rotationsfordampning og geltørring med en SDS-PAGE koncentration på mere end 10 %
Ordreinfo
Inkluderet opløsningsmiddelgenvindingsglas til brug i fordampningsapplikationer, når der ikke bruges en kuldefælde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer CEE-stik
Elektriske krav 230 V
Dimensioner (L x B x H) 12,62 x 11,4 x 19 tommer. (32 x 29 x 48 cm)
Materiale PTFE (Pumpehoved)
Model- MD1C+AK+EK
Vægt (engelsk) 22.48 lb.
Vægt (metrisk) 10.2 kg
Flowhastighed 25 l/min.
Frekvens 60 Hz
Samlet højde (engelsk) 19''
Samlet højde (metrisk) 48 cm
Samlet længde (engelsk) 12,62''
Samlet længde (metrisk) 32 cm
Samlet bredde (engelsk) 11,4 tommer
Samlet bredde (metrisk) 29 cm
Spænding 230 V