Få mere at vide
VACUUBRAND™ CVC3000 detekterer integrerede vakuumkontrolsystemer
Shop alle Vacuubrand produkter
Model-:
Benchtop version
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- detekteringsfunktionen i controlleren reducerer det indledende overblik ved automatisk at finde det første kogepunkt i fordampningen
- Controlleren opretholder topunktskontrol af vakuumniveauer eller kan udføre op til 10 flertrinsprogrammer
- Leveres med Jogwheel-interface og grafisk visning af ydeevne
- Tovejs RS-232-grænseflade tillader procesvalidering eller kommando af flertrinsprocesser via computer
- Brugervalg af Torr-, millibar- eller hektoPascal-enheder
- Controlleren fungerer på 27 forskellige sprog
- Fremragende til multikulturelle laboratorier
- Vacuu ·Bus-interface tillader automatisk plug-and-play-genkendelse og konfiguration af magnetventiler, udluftningsventiler, kølevandsventiler og eksterne transducere
- Kontraventil beskytter kontrolleret påføring mod ustabilitet i vakuumledningen og potentielt kontaminerende dampe fra andre applikationer på vakuumledningen
- Enkel at bruge— fastgør applikationen til en 10 mm (3/8 in.) slangemodhage, tilslut anden slangemodhage til vakuumkilden
- Fås i bænk- og støttestangsversion
Specifikationer:
- Måleområde: 1080 til 0,1 mbar (810 til 0,1 Torr)
- Vakuumkontrolområde: Atmosfære til 0,1 mbar (atmosfære til 0,1 Torr) afhængig af vakuumforsyning
- Kontrolforbindelser: 1 stikkontakt til strømforsyning el Vario NT; 2 Vacuu-Bus-stik (kan udvides ved brug af Y-ledninger)
- Strømforsyning: 100 til 240V/50-60Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 100/240 V 50/60 Hz |
| Model- | Benchtop version |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |