Få mere at vide
VACUUBRAND™ Absolut tryk vakuummålere
Artikelnummer. p-43106 Shop alle Vacuubrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
5,4 x 4,8 x 4,5 tommer. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Inkluderer:
9V Lithium battery with adjustable sleep timer, gauge, mounting rod, operating manual
Måler, monteringsstang, betjeningsvejledning
Trykområde:
Øvre målegrænse: 1080mbar/810 torr; Nedre målegrænse: 0,1 mbar/0,1 torr
Upper measuring limit:1080mbar / 810 torr; Lower measuring limit: 1 mbar / 1 torr
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10602232
Brand: VACUUBRAND™ 682902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Gauge, mounting rod, operating manual
Udskift skrøbelige McLeod- og måleur
Displays combine digital indication for precision and analog indication for trending.
  • User-selectable units: torr, mbar, or hectoPascal (hPa)
  • All models can be calibrated for ISO 9000/GLP compliance
  • With capacitive transducers for gas-independent measuring
  • Transducers are made of alumina ceramic with outstanding corrosion resistance and superior long-term stability
  • DVR2 operates on included 9V lithium battery with adjustable sleep timer, and is suitable for central vacuum systems, diaphragm vacuum pumps, and aspirators
  • DVR2 dimensions: 2.5L x 4.5W x 4.5 in.H (6.5 x 11.5 x 11.5cm)
  • DCP3000 + VSK3000 plugs into a standard 115V wall outlet, measures to 0.1 torr/mbar/hPa, and has an RS-232 output
Ordreinfo
DCP3000-enheder kan udstyres med ekstra målehoveder til overvågning af flere applikationer eller øger nøjagtigheden i atmosfæren til 10-3 rækkevidde. Spørg din Fisher Scientific™ repræsentant for ordreinformation.
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (L x B x H) 2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
Til brug med (applikation) General purpose lab applications
Til brug med (udstyr) Vacuum systems, diaphragm vacuum pumps and aspirators
Højde (engelsk) 4.5 in.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Inkluderer 9V Lithium battery with adjustable sleep timer, gauge, mounting rod, operating manual
Længde (engelsk) 2.5 in.
Længde (metrisk) 6.3 cm
Driftstemperatur (metrisk) -10°C to +40°C
Bredde (engelsk) 4.5 in.
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Trykområde Upper measuring limit:1080mbar / 810 torr; Lower measuring limit: 1 mbar / 1 torr
Produkttype Absolute Pressure Vacuum Gauge