Indeholder
Måler, monteringsstang, betjeningsvejledning
Displays kombinerer digital indikation for præcision og analog indikation for trending.
- Brugervalgbare enheder: torr, mbar eller hectoPascal (hPa)
- Alle modeller kan kalibreres til ISO 9000/GLP overholdelse
- Med kapacitive transducere til gasuafhængig måling
- Transducere er lavet af aluminiumoxidkeramik med enestående korrosionsbestandighed og overlegen langtidsstabilitet
- DVR2 fungerer på det medfølgende 9V lithiumbatteri med justerbar sleep-timer og er velegnet til centralvakuumsystemer, membranvakuumpumper og aspiratorer
- DVR2 dimensioner: 2,5Lx 4,5Wx 4,5 in.H (6,5x 11.5x 11,5 cm)
- DCP3000 + VSK3000 sættes i en standard 115V stikkontakt, måler til 0,1 torr/mbar/hPa og har en RS-232 udgang
Ordreinfo
DCP3000-enheder kan udstyres med ekstra målehoveder til overvågning af flere applikationer eller øger nøjagtigheden i atmosfæren til 10-3 rækkevidde. Spørg din Fisher Scientific™ repræsentant for ordreinformation.
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE. NRTL |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,4 x 4,8 x 4,5 tommer. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) |
| Til brug med (applikation) | Måling af atmosfærisk tryk |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.5 cm |
| Inkluderer | Måler, monteringsstang, betjeningsvejledning |
| Længde (engelsk) | 5,4 tommer |
| Længde (metrisk) | 13.8 cm |
| Driftstemperatur (metrisk) | -10 °C til +40 °C |
| Bredde (engelsk) | 4,8 tommer |
| Vis mere |