Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUU·LAN Mini-netværk
Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
Beskrivelse
- Giver distribution af vakuum fra en enkelt membranvakuumpumpe (medfølger ikke) til tre vakuumporte med uafhængig flowkontrol
- Integrerede kontraventiler isolerer applikationer fra hinanden for at beskytte dem mod ledningsfluktuationer og deraf følgende krydskontaminering
- Strømningsvejen er lavet af fluorpolymerer og andre korrosionsbestandige materialer, hvilket gør den velegnet til brug i de fleste standard laboratorieapplikationer
- Leveres med installerede støttestænger til nem montering på laboratoriestøtterammer eller stativer; alternativt kan den vægmonteres
- Kan levere kildeafhængigt vakuum ned til 2mbar (1,5Torr) til bench-vakuumporte
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Til brug med (applikation) | Forebyggelse af krydskontaminering |
| Til brug med | Membranvakuumpumper i bordpladestørrelse |
| Inkluderer | Installerede støttestænger |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C (gas), 40 °C (omgivende) |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 176 °F (gas), 104 °F (omgivende) |
| Samlet længde (engelsk) | 25,8 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 655 mm |
| Samlet bredde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Samlet bredde (metrisk) | 98 mm |
| Vis mere |