Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Pipettip
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
100 til 500μ L
2 til 10 ml
200 til 1000μ L
Længde (engelsk):
6,14 tommer.
6,2 tommer.
Længde (metrisk):
15,6 cm
16 cm
Farve:
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen
- Genanvendelige positive forskydningspipetspidser
- Kompatibel at bruge med BrandTech Transferpettor Positive forskydningspipetter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Til brug med | Transferpette/Transferpette S |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Transferpette™ |
| Længde (engelsk) | 6,2 tommer. |
| Længde (metrisk) | 16 cm |