Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Pipettip
Artikelnummer. 10018790 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
100 til 500μ L
2 til 10 ml
200 til 1000μ L
Længde (engelsk):
6,14 tommer.
6,2 tommer.
Længde (metrisk):
15,6 cm
16 cm
Farve:
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10018790
Brand: BRAND™ 702860
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelige positive forskydningspipetspidser
  • Fremstillet af polyethylen
  • Genanvendelige positive forskydningspipetspidser
  • Kompatibel at bruge med BrandTech Transferpettor Positive forskydningspipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Til brug med (udstyr) Transferpette™
Længde (engelsk) 6,14 tommer.
Længde (metrisk) 15,6 cm