Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Fixed Volume Pipet
Shop alle Brand produkter
Nøjagtighed:
±0.6%
±0.8%
±1%
Model-:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volumen (metrisk):
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
500 μL
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Easy in-lab service
- Robust and lightweight
- Accepts universal tips
- Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0.6% |
| Certificeringer/compliance | ISO9001, CE, IVD, certificate of performance, individual calibration certificate |
| Kompatible tips | 50 to 1000μL tip, 50 to 1250μL tip |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Til brug med | 50 μL to 1000 μL Tip, 50 μL to 1250 μL Tip |
| Model- | F1000 |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Fixed Volume Pipette |
| Volumen (metrisk) | 1000 μL |
| Til brug med (udstyr) | 50 to 1000μL tip, 50 to 1250μL tip |
| Vis mere |