Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet
Artikelnummer. 10720044 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 μl
0,1 til 2,5 μl
0,5 til 10 μl
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
1000 til 10.000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
5 til 50 μl
500 til 5000 μl
Kompatible tips:
0,1 til μ20 l Nano-kapsel™ spids, 0,5 μtil 20 l ultramikrospids, 0,1 til 1 μl nanokapsel™ dyse, 0,5 til 10 l μdyse
0,1 til μ20 l og 0,1 til μ1 l nanokapsel™ tip
0,1 til 20 μl, 0,5 til 20 μl, 1 til 50 μl, 0,5 - 10 μl og 1 til 20 μl
0,5 til 5 ml dyse
1 til 10 ml dyse
2 til 200 &mikro; L spids, 5 til 300 &mikro; L spids, 2 til 20 &mikro; L spids, 5 til 100 &mikro; L spids
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse, 5 til 200 μl dyse
50 til 1000 μl dyse, 50 til 1250 μl dyse, 50 til 1000 μl dyse
Inkrementer:
0,001 μl
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Inkluderer:
Ydelsescertifikat, betjeningsvejledning, hyldemontering og tre års garanti.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10720044
Brand: BRAND™ 704778
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Exhibits a high degree of accuracy, precision, maximum versatility, and reliable performance with Easy Calibration™ technology.Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers simple one-handed operation with an adjustable brake to protect against accidental volume changes.
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
garanti
Three-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.6%
Certificeringer/compliance CE, IVD
Kompatible tips 2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse, 5 til 200 μl dyse
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip, 5 μL to 200 μL Tip
Model- D-200
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette™ S
Type Singel Channel Pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μl
Vise Digital
Finger stil Curved
Til brug med (applikation) Demanding laboratory applications
Til brug med (udstyr) 2 to 200μL tip, 5 to 300μL tip, 2 to 20μL tip, 5 to 100μL tip, 5 to 200μL tip
Inkluderer Ydelsescertifikat, betjeningsvejledning, hyldemontering og tre års garanti.
Inkrementer 0,2 μl
garanti 3 Years