Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet
Artikelnummer. 10615643 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 μl
0,1 til 2,5 μl
0,5 til 10 μl
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
1000 til 10.000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
5 til 50 μl
500 til 5000 μl
Kompatible tips:
0,1 til μ20 l Nano-kapsel™ spids, 0,5 μtil 20 l ultramikrospids, 0,1 til 1 μl nanokapsel™ dyse, 0,5 til 10 l μdyse
0,1 til μ20 l og 0,1 til μ1 l nanokapsel™ tip
0,1 til 20 μl, 0,5 til 20 μl, 1 til 50 μl, 0,5 - 10 μl og 1 til 20 μl
0,5 til 5 ml dyse
1 til 10 ml dyse
2 til 200 &mikro; L spids, 5 til 300 &mikro; L spids, 2 til 20 &mikro; L spids, 5 til 100 &mikro; L spids
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse, 5 til 200 μl dyse
50 til 1000 μl dyse, 50 til 1250 μl dyse, 50 til 1000 μl dyse
Inkrementer:
0,001 μl
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Inkluderer:
Ydelsescertifikat, betjeningsvejledning, hyldemontering og tre års garanti.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10615643
Brand: BRAND™ 704780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Exhibits a high degree of accuracy, precision, maximum versatility, and reliable performance with Easy Calibration™ technology.Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers simple one-handed operation with an adjustable brake to protect against accidental volume changes.
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
garanti
Three-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.6%
Certificeringer/compliance CE, IVD
Kompatible tips 50 til 1000 μl dyse, 50 til 1250 μl dyse, 50 til 1000 μl dyse
Autoklaverbar Autoclavable
Model- D-1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette™ S
Type Singel Channel Pipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μl
Vise Digital
Finger stil Curved
Til brug med (applikation) Demanding laboratory applications
Til brug med (udstyr) 50 to 1000μL tip, 50 to 1250μL tip, 50 to 1000μL tip
Inkluderer Ydelsescertifikat, betjeningsvejledning, hyldemontering og tre års garanti.
Inkrementer 1 μl
garanti 3 Years