Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 μl
0,1 til 2,5 μl
0,5 til 10 μl
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
1000 til 10.000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
5 til 50 μl
500 til 5000 μl
Kompatible tips:
0,1 til μ20 l Nano-kapsel™ spids, 0,5 μtil 20 l ultramikrospids, 0,1 til 1 μl nanokapsel™ dyse, 0,5 til 10 l μdyse
0,1 til μ20 l og 0,1 til μ1 l nanokapsel™ tip
0,1 til 20 μl, 0,5 til 20 μl, 1 til 50 μl, 0,5 - 10 μl og 1 til 20 μl
0,5 til 5 ml dyse
1 til 10 ml dyse
2 til 200 &mikro; L spids, 5 til 300 &mikro; L spids, 2 til 20 &mikro; L spids, 5 til 100 &mikro; L spids
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse
2 til 200 μl dyse, 5 til 300 μl dyse, 2 til 20 μl dyse, 5 til 100 μl dyse, 5 til 200 μl dyse
50 til 1000 μl dyse, 50 til 1250 μl dyse, 50 til 1000 μl dyse
Inkrementer:
0,001 μl
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Inkluderer:
Ydelsescertifikat, betjeningsvejledning, hyldemontering og tre års garanti.
Conditionnement:
Hver
Description
Includes
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Adjustable brake to fix volume range
- Visible four-digit volume display
- Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
- Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Garantie
Three-year warranty
Spécification
Spécification
| Nøjagtighed | ±2% |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Kompatible tips | 0,1 til μ20 l og 0,1 til μ1 l nanokapsel™ tip |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Til brug med | 0.1 μL to 20 μL and 0.1 μL to 1 μL Nano-Cap™ Tip |
| Model- | D-1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette™ S |
| Type | Singel Channel Pipette |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 1 μl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu