Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ S Adjustable Single Channel Pipet Starter Sets
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 1, 0,5 til 10, 10 til 100 μl
0,5 til 10, 10 til 100, 100 til 1000 μl
100 til 1000, 500 til 5000, 1000 til 10.000 μl
2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μl
Inkluderer:
D-1, D-10, D-100 justerbar volumenpipette, tre hylde-/stativbeslag, tre fyldte polypropylen-spidsæsker
D-10, D-100, D-1000 justerbar volumenpipette, tre hylde-/stativmonteringer, tre fyldte polypropylen-spidsæsker
D-20, D-200, D-1000 justerbar volumenpipette, tre hylde-/stativmonteringer, tre fyldte polypropylen-spidsæsker
D1000, D5000, D10000 justerbar volumenpipette, tre hylde-/stativbeslag, tre fyldte polypropylen-spidsæsker
Type:
Makrosæt
Mikrosæt
Pipettesæt, standard
Startersæt, justerbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Set contents:
- Three adjustable volume pipettes
- Three shelf/rack mounts
- Three filled polypropylene Tip Boxes
- Available as Standard Set, Micro Set, Midsize Set and Macro Set
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Til brug med | Laboratory |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Type | Startersæt, justerbar |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μl |
| Til brug med (applikation) | Demanding laboratory applications |
| Inkluderer | D-20, D-200, D-1000 justerbar volumenpipette, tre hylde-/stativmonteringer, tre fyldte polypropylen-spidsæsker |