Få mere at vide
BRAND™ 0,2 ml PCR-rør med tilsluttede kondensatorer, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Artikelnummer. 10700292 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype unitSize
10700292 Klar Hvælvet kasket Pakke med 1000
10693443 Rose Flad hætte Pakke med 1000
10571723 Gul Flad hætte Pakke med 1000
10581723 Grøn Flad hætte Pakke med 1000
10673253 Blå Flad hætte Pakke med 1000
10161391 Klar Flad hætte Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10700292 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781300
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyndvæggede PCR-rør med påsatte hætter sikrer præcis termisk overførsel, RNase-/DNase-/DNA-fri og fremstillet uden smøremidler eller tilsætningsstoffer, der kan forurene prøverne.
  • Tyndvæggede PCR-rør med kuppelformede snaphætter, certificeret RNase/DNase/DNA-fri, klar, 0,2 ml (pakke med 1000)
  • Velegnet til brug i almindelige termocyklere
  • PP, ekstra tynde ensartede vægtykkelser for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
  • 96-brønds PCR plader med blå alfanumerisk kode og afskårne hjørne markering
  • Meget klare flade betræk, optimalt egnet til qPCR
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar), iht. DIN EN 285
  • qPCR: Produkter, der er egnede til Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Lukningsfarve Neutral
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) De fleste termiske cyklere for fremragende og reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
Sterilitet Non-sterile
Materiale Plast
Lukketype Hvælvet kasket
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Yes
Engangs Single-use
Format Rør
Reaktionsvolumen 0.2 mL
Produkttype Mikrocentrifugerør