Få mere at vide
BRAND™ Tyndvæggede 0,2 mL PCR-rør med påsatte hætter
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
- Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
- Autoklaverbar og RNase-, DNase- og DNA-free .
- Kompatibel med de fleste termiske cyklere.
- Leveres med hætter, der danner en tæt forsegling og hjælper med at forhindre prøvefordampning, men som alligevel er nemme at åbne og lukke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase og DNA fri |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000 pakke |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cykler for fremragende reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |