Få mere at vide
BRAND™ Tyndvæggede 0,2 mL PCR-rør med påsatte hætter
Artikelnummer. 10571723 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10571723
Brand: BRAND™ 781302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. Tyndvæggede 0,2 ml PCR-rør med påsatte hætter kan autoklaveres og RNase-, DNase- og DNA-free . Tynde, ensartede vægge sikrer ensartet, præcis termisk overførsel.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
  • Autoklaverbar og RNase-, DNase- og DNA-free .
  • Kompatibel med de fleste termiske cyklere.
  • Leveres med hætter, der danner en tæt forsegling og hjælper med at forhindre prøvefordampning, men som alligevel er nemme at åbne og lukke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Farve Gul
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) Termiske cykler for fremragende reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Format Rør
Reaktionsvolumen 0.2 mL
Produkttype Tyndvægget PCR rør