Få mere at vide
VACUUBRAND™ Supplerende sættilslutning til BVC væskeaspirationssystemer
Shop alle Vacuubrand produkterBeskrivelse
BVC-familien af væskeaspirationssystemer leverer kompakte og støjsvage løsninger til cellekulturarbejde. De giver fleksibiliteten til at imødekomme dekontamineringsprotokollen, uanset om de autoklaveres eller desinficeres i flasken.
- For at tilføje den anden VHCPRO til BVC-flaskeaspirationshætten
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | BVC væskeaspirationssystem |
| Type | Supplerende sættilslutning |