Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Firkantede flasker med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukningsmateriale:
LDPE
Polypropylen
Materiale:
HDPE
LDPE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- pladsbesparende firkantet design giver mindre fodaftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 3,38 oz., 100 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Farve | Transparent |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 24/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Engangs | Single-use |
| Uddannet | No |
| Vis mere |