Få mere at vide
VACUUBRAND™ Servicesæt til NT Serie kemipumper og -systemer
Artikelnummer. 16254312 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Til brug med:
MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO
ME 4C NT
ME 8C NT kemi pumper og system
MZ 2C NT , MZ2C NT VARIO , PC201 NT , PC3002 VARIO
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
16254312 ME 4C NT -
10404813 ME 8C NT kemi pumper og system -
15960877 MZ 2C NT , MZ2C NT VARIO , PC201 NT , PC3002 VARIO -
10355303 MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16254312 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20696864
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Servicesæt til VACUUBRAND NT serie Kemi design pumper.
  • Sets include appropriate diaphragms, valves and sealing rings (if applicable)
  • Wrench not included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med ME 4C NT
Type Service Kit