Få mere at vide
VACUUBRAND™ Servicesæt til NT Serie kemipumper og -systemer
Artikelnummer. 10355303 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO
ME 4C NT
ME 8C NT kemi pumper og system
MZ 2C NT , MZ2C NT VARIO , PC201 NT , PC3002 VARIO
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10355303
Brand: VACUUBRAND™ 20696870
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Servicesæt til VACUUBRAND NT serie Kemi design pumper.
  • Sættene inkluderer passende membraner, ventiler og tætningsringe (hvis relevant)
  • Nøgle medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO
Type Servicesæt