Få mere at vide
BRAND™ seripettor™ Dispensere på flaske
Artikelnummer. 10598882 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
Inkrementer:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsvurdering:
1000 mm 2 /sek.
150mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Viskositetsvurdering unitSize
10598882 2,5 til 25 ml 0,5 ml 75 mm 2 /sek. Hver
10309744 0,2 til 2 ml 0,04 ml 1000 mm 2 /sek. Hver
10320861 1 til 10 ml 0,2 ml 150mm 2 /sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10598882 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4720150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Bottle-top dispenser, for threaded bottles GL 45, includes discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and PP adapters GL 32, GL 38 and S 40.
Velegnet til brug med baser, buffere, vandige opløsninger af organiske og uorganiske stoffer, fortyndede ikke-oxiderende syrer og mange polære opløsningsmidler. Pladsbesparende, lavtstående design giver stabilitet til nem énhåndsbetjening og passer til de fleste almindelige reagensflasker med de medfølgende adaptere.
Velegnet til brug med baser, såsom ammoniak og natriumhydroxid; buffere; vandige opløsninger af organiske og uorganiske stoffer; fortyndede ikke-oxiderende syrer; og mange polære opløsningsmidler.
  • Væskebanen består af materialer som polyethylen, polypropylen og EPDM (ethylen-propylen-dien-gummi)
  • Fuld skala nøjagtighed af≤± 1,2% og reproducerbarhed af≤ 0,2 %
  • Monter de mest almindelige reagensflasker med de medfølgende adaptere
  • Pladsbesparende, lavtstående design giver stabilitet til nem énhåndsbetjening
  • Med enkel, tydelig volumenjustering for nøjagtighed og et robust, understøttet udledningsrør for sikker drift
  • Ingen skrøbelige glasdele, der kan knække
  • Udskiftelig cylinder/stempelpatron har en aftørringstætning for fornybarhed
Denne dispenser er ikke beregnet til brug med scintillationsvæske; ikke-polære opløsningsmidler, såsom xylen og de fleste xylenerstatninger; eller stærke, oxiderende eller koncentrerede syrer. For disse væsker skal du vælge den passende Dispensette™ dispenser på flaske.
Ordreinfo
Enheden skilles ad på få sekunder for nem rengøring og vedligeholdelse. Udskifteligt stempel og cylinder er permanent forbundet som et patronmodul for sikkerhed. Hvis stempel, cylinder eller tætning er beskadiget, skal du blot udskifte patronen på få sekunder uden værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttype Seripettor Bottletop Dispenser
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue/Red/Clear
Tæthed Op til 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Materiale FEP, EPDM
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Semi-automatic dispensing of alkaline, buffers, vitamin solutions, and nutrien media
Inkluderer Udløbsrør, teleskopisk påfyldningsrør, ekstra dispenseringspatron, 45/33 mm og 45/38 mm gevind polypropylen adaptere, betjeningsvejledning
Inkrementer 0,5 ml
Maks. Tryk 500 mbar
Præcision ≤0,2 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Up to 500 mbar
Viskositetsvurdering 75 mm 2 /sek.
garanti 1 år