Få mere at vide
BRAND™ seripettor™ Dispensere på flaske
Artikelnummer. 10309744 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
1 til 10 ml
2,5 til 25 ml
Inkrementer:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsvurdering:
1000 mm 2 /sek.
150mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Viskositetsvurdering unitSize
10309744 0,2 til 2 ml 0,04 ml 1000 mm 2 /sek. Hver
10320861 1 til 10 ml 0,2 ml 150mm 2 /sek. Hver
10598882 2,5 til 25 ml 0,5 ml 75 mm 2 /sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10309744 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4720120
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Bottle-top dispenser, for threaded bottles GL 45, includes discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and PP adapters GL 32, GL 38 and S 40.
Velegnet til brug med baser, buffere, vandige opløsninger af organiske og uorganiske stoffer, fortyndede ikke-oxiderende syrer og mange polære opløsningsmidler. Pladsbesparende, lavtstående design giver stabilitet til nem énhåndsbetjening og passer til de fleste almindelige reagensflasker med de medfølgende adaptere.
Egnet til brug med baser som ammoniak og natriumhydroxid; buffere; vandige opløsninger af organiske og uorganiske stoffer; fortynde ikke-oxiderende syrer; og mange polære opløsningsmidler.
  • Væskevejen består af materialer som polyethylen, polypropylen og EPDM (ethylen-propylen-dien-gummi)
  • Fuldskala nøjagtighed på ≤ ±1,2% og reproducerbarhed på ≤0,2%
  • Sæt de fleste almindelige reagensflasker med de medfølgende adaptere
  • Pladsbesparende, lavt byggede design giver stabilitet til nem enhåndsbetjening
  • Med enkel, klar volumenjustering for præcision og et robust, understøttet afladningsrør for sikker drift
  • Ingen skrøbelige glasdele at knuse
  • Udskiftelig cylinder-/stempelpatron har en aftørringspakning for fornyelig kvalitet
Denne dispenser er ikke beregnet til brug med scintillationsvæske; ikke-polære opløsningsmidler, såsom xylen og de fleste xylensubstitutter; eller stærke, oxiderende eller koncentrerede syrer. Til disse væsker skal du vælge den rette Dispensette™ flaskelågsdispenser.
Ordreinfo
Enheden skilles ad på få sekunder for nem rengøring og vedligeholdelse. Udskifteligt stempel og cylinder er permanent forbundet som et patronmodul for sikkerhed. Hvis stempel, cylinder eller tætning er beskadiget, skal du blot udskifte patronen på få sekunder uden værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttype Seripettor Bottletop Dispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/Rød/Klar
Tæthed Op til 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Materiale FEP, EPDM
Volumen (metrisk) 0,2 til 2 ml
Vise Analog
Til brug med (applikation) Semi-automatisk dosering af alkaliske stoffer, buffere, vitaminopløsninger og næringsstofmedier
Inkluderer Udløbsrør, teleskopisk påfyldningsrør, ekstra dispenseringspatron, 45/33 mm og 45/38 mm gevind polypropylen adaptere, betjeningsvejledning
Inkrementer 0,04 ml
Maks. Tryk 500 mbar
Præcision ≤0,2 %
Temperatur (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C til 40 °C
Damptryk Op til 500 mbar
Viskositetsvurdering 1000 mm 2 /sek.
garanti 1 år