Få mere at vide
BRAND™ Transferpette™ Enkeltkanals elektroniske pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10641603 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 200 μl
10 til 200μ L
100 til 1000 μL
2 til 20 μl
250 til 5000 μl
250 til 5000μ L
50 til 1000 μl
Farve:
Blå
Blå
Grå
Grå
Gul
Ingen
Rød
Rød
Inkluderer:
EU-stik
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
USA/Japan AC Adapter
Uden AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Inkluderer unitSize
10641603 0,5 til 10 μL Grå Uden AC Adapter Hver
12368593 2 til 20 μl Grå USA/Japan AC Adapter Hver
12378593 10 til 200 μl Gul USA/Japan AC Adapter Hver
12358593 0,5 til 10 μL Grå USA/Japan AC Adapter Hver
10510882 10 til 200μ L Gul Uden AC Adapter Hver
10120352 2 til 20 μl Grå Uden AC Adapter Hver
12388593 50 til 1000 μl Blå USA/Japan AC Adapter Hver
12398593 250 til 5000 μl Rød USA/Japan AC Adapter Hver
10102472 250 til 5000μ L Rød Uden AC Adapter Hver
10511072 50 til 1000 μl Blå Uden AC Adapter Hver
10475802 0,5 til 10 μL Ingen Europa AC Adapter Hver
10150302 2 til 20 μl Ingen Europa AC Adapter Hver
12338593 100 til 1000 μL Blå Storbritannien/Irland AC Adapter Hver
10704733 10 til 200μ L - EU-stik Hver
10160302 50 til 1000 μl - EU-stik Hver
10485802 250 til 5000μ L - EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 10641603 Supplier BRAND™ Supplier No. 705339
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
Kombinerer komfortabelt design, balanceret vægtfordeling, intuitiv software og brugervenlig dokumentation til dine pipetteringsbehov.
  • Funktionelt, ergonomisk husdesign
  • Individuelt justerbar fingerstøtte
  • Intuitiv menustruktur og omfattende illustreret brugermanual
  • Betydeligt reduceret tip-tilslutning og udstødningskræfter ved brug af universalspids
  • Korrosionsbestandig stempel og udstøder
  • Fem praktiske programmer: pipettering, omvendt pipettering, blanding, GEL-elektroforese, dosering
  • Klar til brug: 4000 pipetteringscyklusser ved hver batteriopladning, batteriopdateringsfunktion selv under opladning
  • Hver pipette har en DE-M-mærkning og leveres med et præstationscertifikat
  • Leveres med batteri- og silikoneolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed ≤ ±1,0%, 0,1 μl
Batteritype Genopladelig NiMH
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Ikke-steril
Type Singel Kanal Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Uden AC Adapter
Inkrementer 0,01 μL
Mængde 1
Temperatur (engelsk) Drift 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 40 °C
garanti 1 år