Få mere at vide
BRAND™ Enkeltkanals mikropipette Transferpette™ Elektronisk, DE-M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10511072 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 200 μl
10 til 200μ L
100 til 1000 μL
2 til 20 μl
250 til 5000 μl
250 til 5000μ L
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Blå
Grå
Grå
Gul
Ingen
Rød
Rød
Inkluderer:
EU-stik
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
USA/Japan AC-adapter
Uden AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10511072
Brand: BRAND™ 705346
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed
  • Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Fem praktiske programmer: pipettering, omvendt pipettering, blanding, GEL-elektroforese og dispensering.
  • Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger:< br /> Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±0,6% 6,0 μL
Batteritype Genopladelig NiMH
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Engangs Reusable
Til brug med Pipette Tip (1000 μL)
Materiale Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Yes
Sterilitet Non-sterile
Type Singel Kanal Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Uden AC Adapter
Inkrementer 1,0 μL
Mængde 1
Temperatur (engelsk) Drift 59 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 40 °C
garanti 1 år