Få mere at vide
BRAND™ Enkeltkanals mikropipette Transferpette™ Elektronisk, DE-M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10150302 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 200 μl
10 til 200μ L
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
250 til 5000 μl
250 til 5000μ L
50 til 1000 μl
Farve:
Blå
Blå
Grå
Grå
Gul
Ingen
Rød
Rød
Inkluderer:
EU-stik
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
USA/Japan AC-adapter
Uden AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Inkluderer unitSize
10150302 2 til 20 μL Ingen Europa AC Adapter Hver
12368593 2 til 20 μL Grå USA/Japan AC-adapter Hver
10641603 0,5 til 10 μL Grå Uden AC Adapter Hver
12378593 10 til 200 μl Gul USA/Japan AC-adapter Hver
12358593 0,5 til 10 μL Grå USA/Japan AC-adapter Hver
10510882 10 til 200μ L Gul Uden AC Adapter Hver
10120352 2 til 20 μL Grå Uden AC Adapter Hver
12388593 50 til 1000 μl Blå USA/Japan AC-adapter Hver
12398593 250 til 5000 μl Rød USA/Japan AC-adapter Hver
10102472 250 til 5000μ L Rød Uden AC Adapter Hver
10511072 50 til 1000 μl Blå Uden AC Adapter Hver
10475802 0,5 til 10 μL Ingen Europa AC Adapter Hver
12338593 100 til 1000 μL Blå Storbritannien/Irland AC Adapter Hver
10704733 10 til 200μ L - EU-stik Hver
10160302 50 til 1000 μl - EU-stik Hver
10485802 250 til 5000μ L - EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10150302 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705300
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed
  • Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Fem praktiske programmer: pipettering, omvendt pipettering, blanding, GEL-elektroforese og dispensering.
  • Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger:< br /> Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15& grader;C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,2μ L (1,0 %)
Batteritype Genopladelig NiMH
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Ingen
Engangs Reusable
Til brug med Pipette Tip (20 μL)
Materiale Polypropylene
Model- DE-M
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Yes
Sterilitet Non-sterile
Type Singel Kanal Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Europa AC Adapter
Mængde 1