Beskrivelse
- Funktionelt, ergonomisk husdesign
- Individuelt justerbar fingerstøtte
- Intuitiv menustruktur og omfattende illustreret brugermanual
- Betydeligt reduceret tip-tilslutning og udstødningskræfter ved brug af universalspids
- Korrosionsbestandig stempel og udstøder
- Fem praktiske programmer: pipettering, omvendt pipettering, blanding, GEL-elektroforese, dosering
- Klar til brug: 4000 pipetteringscyklusser ved hver batteriopladning, batteriopdateringsfunktion selv under opladning
- Hver pipette har en DE-M-mærkning og leveres med et præstationscertifikat
- Leveres med batteri- og silikoneolie
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ≤ ±0,6 %, 30 μl |
| Batteritype | Genopladelig NiMH |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 8655-2 |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids (5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |