Få mere at vide
BrandTech™ Slide Staining Kit
Beskrivelse
- Includes staining jack and staining rack
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Twenty-five 76 x 26 mm slides |
| Inkluderer | One staining jar and one staining rack |
| Dimensioner (L x B x H) | 100 x 87 x 51 mm |