Få mere at vide
BrandTech™ PFA prøverør
Artikelnummer. 10320361
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10320361 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10320361
Brand: BrandTech™ 103897
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveforberedelse, centrifugering og autosampling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale PFA
Trådstil GL25
Til brug med (applikation) Prøveforberedelse, centrifugering og autosamplerstativer til sporanalyse
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale PFA
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Højde (metrisk) 110 mm
Lukketype Skruelåg