Få mere at vide
BRAND™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. p-4707113 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
40 poser af 5
Individuelt indpakket
Pakker med 10 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
10327202 Steril 40 poser af 5 Pakke med 200
10063970 Ikke steril Pakker med 10 stk Pakke med 10
10347392 Steril Individuelt indpakket Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327202 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 703409
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kraftig polypropylen for langvarig holdbarhed. Reagensbeholdere er autoklaverbare og egnede til alle 8- og 12-kanals pipettere. Ikke-steril version inkluderer låg.
  • Kraftig polypropylen
  • Velegnet til alle 8- og 12-kanals pipettere
  • Autoklaverbar
  • Ikke-steril version inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Til brug med flerkanalspipetter. Uden låg.
Emballage 40 poser af 5
Mængde 200/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanaler 1
Engangs Begrænset brug
Bund form V-bund