Få mere at vide
BRAND™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. 10347392 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
40 poser af 5
Individuelt indpakket
Pakker med 10 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
10347392 Steril Individuelt indpakket Pakke med 100
10327202 Steril 40 poser af 5 Pakke med 200
10063970 Ikke steril Pakker med 10 stk Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347392 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 703411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1537.48 DKK / Pakke med 100
    Spare 67.52 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kraftig polypropylen for langvarig holdbarhed. Reagensbeholdere er autoklaverbare og egnede til alle 8- og 12-kanals pipettere. Ikke-steril version inkluderer låg.
  • Kraftig polypropylen
  • Velegnet til alle 8- og 12-kanals pipettere
  • Autoklaverbar
  • Ikke-steril version inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Til brug med flerkanalspipetter. Uden låg.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 100/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanaler 1
Engangs Begrænset brug
Bund form V-bund