Få mere at vide
BRAND™ Centrifugerør minikøler
Artikelnummer. p-4707195 Shop alle Brand produkter
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Holder Temp., Timer:
-20 °C i 60 min.
-70 °C i 45 min.
0 °C i 60 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10141921
Brand: BRAND™ 114930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte en lang række opløsninger (enzymer, DNA, RNA, cellesuspensioner) ved at hjælpe med at opretholde frysertemperaturer på laboratoriebænken.
  • Fremstillet af slidstærkt polycarbonat
  • Fyldt med giftfri gel
  • Hold tolv 0,5 til 2,0 ml rør
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifugerør
Holder Temp., Timer 0 °C i 60 min.
Materiale Polycarbonat
Type Mini køler
Farve Rød
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 2 ml
Holder 0,5 til 2 ml rør
Autoklaverbar Not Autoclavable
Temperaturkontrol Passive
Temperaturområde 0°C