Få mere at vide
BRAND™ Centrifugerør minikøler
Artikelnummer. 10787281 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Holder Temp., Timer:
-20 °C i 60 min.
-70 °C i 45 min.
0 °C i 60 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Temp., Timer Pakningsstørrelse
10787281 Gul -20 °C i 60 min. Hver
10141921 Rød 0 °C i 60 min. Hver
10441063 Hvid -70 °C i 45 min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10787281 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 114935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1113.12 DKK
    860.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 253.03 DKK
    22% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte en lang række opløsninger (enzymer, DNA, RNA, cellesuspensioner) ved at hjælpe med at opretholde frysertemperaturer på laboratoriebænken.
  • Fremstillet af holdbart polycarbonat
  • Fyldt med ikke-giftig gel
  • Hold tolv 0,5 til 2,0 ml rør
  • Leveret individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Centrifugerør
Holder Temp., Timer -20 °C i 60 min.
Materiale Polycarbonat
Produkttype Mini køler
Farve Gul
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 2 ml
Holder 0,5 til 2 ml rør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Passiv
Temperaturområde -20 °C