Beskrivelse
- Fremstillet af holdbart polycarbonat
- Fyldt med ikke-giftig gel
- Hold tolv 0,5 til 2,0 ml rør
- Leveret individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Centrifugerør |
| Holder Temp., Timer | 0 °C i 60 min. |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produkttype | Mini Cooler |
| Farve | Rød |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 til 2 ml |
| Holder | 0,5 til 2 ml rør |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Temperaturkontrol | Passiv |
| Temperaturområde | 0 °C |