Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Prøvehætteglas med Snap-On Kasketter
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- lav densitet polyethylen snap-on hætter giver en sikker forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Reusable |
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Lab applikationer |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Vis mere |