Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsrør til flasketopdispenser
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
25, 50, 100mL Fin spids Dispensette™ III dispenser på flaske
5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelåg dispenser
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
Seripettor™ dispenser på flaske
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Discharge tubes for seripettor™. Includes closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring:
- Part No: 704520 - standard tip, for use with 10 and 25 mL models
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes integrated discharge valve and flat seal.
- Part No: 707915 - fine tip, for use with 2 mL model
- Part No. 707916 - standard tip, for use with 10 mL model
- Part No. 707918 - standard tip, for use with 25 mL model
Discharge tube adapter sold separately
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes a Luer-Lock attachment for microfilter
- Part No. 707928 - for use with 2, 10, and 25 mL models.
Discharge tube adapter sold separately. Not suitable for HF and peroxide.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Discharge Tube |
| Farve | Gul |
| Til brug med (udstyr) | 5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelåg dispenser |
| Inkluderer | Integrated valve |
| Tip Type | Standard |
| Længde (engelsk) | 3.54 in. |
| Længde (metrisk) | 90 mm |