Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsrør til flasketopdispenser
Artikelnummer. 10792931 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
25, 50, 100mL Fin spids Dispensette™ III dispenser på flaske
5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelåg dispenser
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaske
Seripettor™ dispenser på flaske
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10792931
Brand: BRAND™ 707936
Præcisionsstøbt af høj renhed, DiHEMDA- og oleamidfri, virgin polypropylen. Pipetspidser, 1 til 10mL er ideelle til at arbejde med mikroliterpipetten Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel med Eppendorf™ systemer.
Discharge tubes for seripettor™. Includes closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring:
  • Part No: 704520 - standard tip, for use with 10 and 25 mL models
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes integrated discharge valve and flat seal.
  • Part No: 707915 - fine tip, for use with 2 mL model
  • Part No. 707916 - standard tip, for use with 10 mL model
  • Part No. 707918 - standard tip, for use with 25 mL model
Discharge tube adapter sold separately
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes a Luer-Lock attachment for microfilter
  • Part No. 707928 - for use with 2, 10, and 25 mL models.
Discharge tube adapter sold separately. Not suitable for HF and peroxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Discharge Tube
Farve Gul
Til brug med (udstyr) 5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelåg dispenser
Inkluderer Integrated valve
Tip Type Standard
Længde (engelsk) 3.54 in.
Længde (metrisk) 90 mm