Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsrør til flasketopdispenser
Artikelnummer. 10675581 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelågsdispenser
BRAND seripettor Flaskepropdispenser
BRAND seripettor Pro flasketopdispenser
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Farve:
Gul
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse Farve
10675581 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 120 mm Hver -
10792931 5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelågsdispenser 90 mm Hver Gul
10599012 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 90 mm Hver Rød
10665581 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 90 mm Hver -
10442581 BRAND seripettor Flaskepropdispenser - Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10675581 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 707918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.25 DKK
    342.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 172.41 DKK
    33% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsafløbsrør til brug med seripettor™ / seripettor™ professionelle flasketopdispensere.
Udløbsrør for seripettor™. Inkluderer lukningshætte, EPDM-udløbsventil og tætningsring:
  • Del nr: 704520 - standardspids, til brug med 10 og 25 ml modeller
Udladningsrør til seripettor™ pro. Inkluderer integreret udløbsventil og flad tætning.
  • Del nr: 707915 - finspids, til brug med 2 ml model
  • Del nr. 707916 - standardspids, til brug med 10 ml model
  • Del nr. 707918 - standardspids, til brug med 25 ml model
Afladningsrørsadapter solgt separat
Udladningsrør til seripettor™ pro. Inkluderer en Luer-Lock-tilslutning til mikrofilter
  • Del nr. 707928 - til brug med 2, 10 og 25 ml modeller.
Afladningsrørsadapter sælges separat. Ikke egnet til HF og brintoverilte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Erstatningsafløbsrør
Volumen (metrisk) 25, 50, 100 mL
Til brug med (applikation) Seriel udlevering
Til brug med (udstyr) BRAND seripettor Pro flasketopdispenser
Mængde 1/Pk.
Tip Type Fint tip
Længde (metrisk) 120 mm