Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsrør til flasketopdispenser
Artikelnummer. 10599012 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelågsdispenser
BRAND seripettor Flaskepropdispenser
BRAND seripettor Pro flasketopdispenser
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Farve:
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10599012 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 90 mm Rød Hver
10792931 5, 10 ml Dispensette økologisk flaskelågsdispenser 90 mm Gul Hver
10675581 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 120 mm - Hver
10665581 BRAND seripettor Pro flasketopdispenser 90 mm - Hver
10442581 BRAND seripettor Flaskepropdispenser - - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10599012 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 707916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    264.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.48 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsafløbsrør til brug med seripettor™ / seripettor™ professionelle flasketopdispensere.
Udløbsrør for seripettor™. Inkluderer lukningshætte, EPDM-udløbsventil og tætningsring:
  • Del nr: 704520 - standardspids, til brug med 10 og 25 ml modeller
Udladningsrør til seripettor™ pro. Inkluderer integreret udløbsventil og flad tætning.
  • Del nr: 707915 - finspids, til brug med 2 ml model
  • Del nr. 707916 - standardspids, til brug med 10 ml model
  • Del nr. 707918 - standardspids, til brug med 25 ml model
Afladningsrørsadapter solgt separat
Udladningsrør til seripettor™ pro. Inkluderer en Luer-Lock-tilslutning til mikrofilter
  • Del nr. 707928 - til brug med 2, 10 og 25 ml modeller.
Afladningsrørsadapter sælges separat. Ikke egnet til HF og brintoverilte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udledningsrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Til brug med (applikation) Seriel udlevering
Til brug med (udstyr) BRAND seripettor Pro flasketopdispenser
Inkluderer Integreret ventil
Tip Type Standard
Længde (engelsk) 3,54''.
Længde (metrisk) 90 mm