Få mere at vide
BRAND™ Batteripakke til HandyStep™ touch-gentagende pipet
Artikelnummer. 10700433 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Batteritype:
NiMH
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype Pakningsstørrelse
10700433 NiMH Hver
1 options
Artikelnummer. 10700433 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 705025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    347.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.60 DKK
    5% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Erstatningsbatteripakke til brug med HandyStep™ touch og HandyStep™ touch S gentagende pipetten.
  • Udskiftelig nikkel-metalhydrid-batteripakke oplades på 2,5 timer (3,5 timer inde i instrumentet)
  • Batteripakken kan nemt udskiftes til kontinuerlig pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype NiMH
Til brug med BRAND HandyStep Touch/Touch S
Materiale Plast
Type Batteripakke
Til brug med (udstyr) HandyStep Elektronisk gentagende pipetbatteri