Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagensflasker med propper
Artikelnummer. p-4380258
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15782036
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 100394
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VITLAB polypropylenreagensflasker med polypropylenprop har god kemisk resistens. Autoklaverbar ved 121 C i 20 minutter.
  • NS propper og god kemikalieresistens til langtidsopbevaring af væsker.
  • Autoklaverbar ved 121 C i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Volumen 3,38 oz., 100 ml
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Transparent
Materiale Polypropylen
Mængde 20/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Smal
Produkttype Reagent Bottle
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoclavable