Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagensflasker med propper
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- NS propper og god kemikalieresistens til langtidsopbevaring af væsker.
- Autoklaverbar ved 121 C i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Transparent |
| Diameter (engelsk) | 2,75 tommer |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 20/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Vis mere |