Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Til brug med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ og QuikSip™ Flaske-top dispensere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaske gevind adapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™ |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 32/S 40 |