Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen gevindadaptere til flaske-top dispensere
Artikelnummer. 10568911 Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10568911
Brand: BRAND™ 704328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas nuværende model Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™ til almindelige flaskestørrelser.
  • Polypropylen konstruktion
  • Til brug med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ og QuikSip™ Flaske-top dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flaske gevind adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™
Trådstørrelse GL 33/28