Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen gevindadaptere til flaske-top dispensere
Artikelnummer. 10566522 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Trådstørrelse:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Trådstørrelse unitSize
10566522 GL 45/38 Hver
10319650 GL 45/33 Hver
10568911 GL 33/28 Hver
10684491 GL 32/S 40 Hver
10272511 GL 32/45 Hver
10078740 GL 32 / NS 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10566522 Supplier BRAND™ Supplier No. 704397
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tilpas nuværende model Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™ til almindelige flaskestørrelser.
  • Polypropylen konstruktion
  • Til brug med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ og QuikSip™ Flaske-top dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Flaske gevind adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Dispensette™ , seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™
Trådstørrelse GL 45/38