Learn More
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Shop All Brand Products
Click to view available options
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Unit Size:
Pakke med 5
Description
Robuste polypropylenstativer inkluderer alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation.
- Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
- Velegnet til brug i temperaturer fra -20° C til 90° C.
- Leveres i tre dele for nem og permanent montering.
- Store mellemrum mellem positionerne
Specifications
Specifications
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 x 14 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 84 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | None |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Show More |