Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 11894150 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11894150
Brand: BRAND™ 4340040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust polypropylen. Polypropylen-reagensrørstativ har alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation. Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
Robuste polypropylenstativer inkluderer alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation.
  • Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
  • Velegnet til brug i temperaturer fra -20° C til 90° C.
  • Leveres i tre dele for nem og permanent montering.
  • Store mellemrum mellem positionerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 3 x 7
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Rør (30 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 21
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B x H) 265 x 126 x 88 mm
Længde (metrisk) 265 mm
Længde (engelsk) 10,43 tommer.
Bredde (metrisk) 126 mm
Bredde (engelsk) 4,96 tommer.
Højde (metrisk) 88 mm
Højde (engelsk) 3,46 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 30 mm