Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Robuste polypropylenstativer inkluderer alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation.
- Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
- Velegnet til brug i temperaturer fra -20° C til 90° C.
- Leveres i tre dele for nem og permanent montering.
- Store mellemrum mellem positionerne
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 6 x 14 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Rød |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 84 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | 3 Tiers |
| Stabelbar | No |
| Vis mere |