Få mere at vide
BRAND™ Reagensrørstativ af polypropylen
Shop alle Brand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (18 mm)
Rør (20 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Förpackningsstorlek
Pakke med 5
Beskrivning
Robuste polypropylenstativer inkluderer alfanumeriske positioner for nem prøveidentifikation.
- Reoler er stabelbare, ikke-ledende og vil ikke flyde i vandbade.
- Velegnet til brug i temperaturer fra -20° C til 90° C.
- Leveres i tre dele for nem og permanent montering.
- Store mellemrum mellem positionerne
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 3 x 7 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (30 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 21 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | None |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering